Description
- En PP pour une bonne résistance chimique
- Pour filtration rapide
- Coudés à 60°
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 180 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 14 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Angle | 60° |
| Couleur | Translucide |
| À utiliser avec (application) | Filtration rapide |
| Longueur (métrique) du tube | 143 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Type de produit | Entonnoir |