Learn More
BRAND™ Entonnoirs en PP à stries intérieures
Code produit 10528331 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
45 mm
100mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) supérieur unitSize
10528331 100mm 1 pièce
10190321 180 mm -
10180131 45 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10528331 Supplier BRAND™ Supplier No. 148235
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des cannelures externes permettent à l’air de s’échapper pendant la filtration.
  • En PP pour une bonne résistance chimique
  • Pour filtration rapide
  • Coudés à 60°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) supérieur 100mm
Diamètre (métrique) de la tige 11 mm
Matériau Polypropylène
Angle 60°
Couleur Translucide
À utiliser avec (application) Filtration rapide
Longueur (métrique) du tube 82 mm
Quantité 1/boîte
Type de produit Entonnoir