Learn More
Propionate de fluticasone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15740919 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15740919 100 mg 100mg
15750919 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15740919 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 462101000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80474-14-2
Formule moléculaire C25H31F3O5S
Poids moléculaire (g/mol) 500.57
Clé InChI WMWTYOKRWGGJOA-ZHLGSTKJSA-N
CID PubChem 91820603
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluticasone propionate
Point de fusion 272°C to 273°C
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dioxane
Poids de la formule 500.57