Learn More
Fluvastatin sodium, MedChemExpress
Code produit 16466516
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466516 100 mg
16412267 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16466516 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14664A
MedChemExpress Fluvastatin sodium (XU 62320) is a first fully synthetic, competitive HMG-CoA reductase inhibitor with an IC50 of 8 nM. Fluvastatin sodium protects vascular smooth muscle cells against oxidative stress through the Nrf2-dependent antioxidant pathway.
Fluvastatin sodium (XU 62320) is a first fully synthetic, competitive HMG-CoA reductase inhibitor with an IC50 of 8 nM. Fluvastatin sodium protects vascular smooth muscle cells against oxidative stress through the Nrf2-dependent antioxidant pathway.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluvastatin sodium
CAS 93957-55-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H25FNNaO4
Quantité 100 mg
Synonyme XU 62-320
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (115.35 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C[C@H](O)C[C@H](O)/C=C/C(N1C(C)C)=C(C2=CC=C(F)C=C2)C3=C1C=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 433.45
Poids de la formule 433.45
Pourcentage de pureté 99.48%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation