Learn More
Fluvoxcétone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluvoxketone |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3 |
| Poids de la formule | 260.1024 |