Learn More
FM-381, MedChemExpress
Code produit 16453698
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16453698 10 mg
16450087 50 mg
16446437 5 mg
16444776 100 mg
16422836 25 mg
16410076 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16453698 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY102046
MedChemExpress FM-381 is a potent covalent reversible inhibitor of JAK3 targeting the unique Cys909. FM-381 has an IC50 of 127 pM for JAK3, with 410, 2700 and 3600-fold selectivity over JAK1, JAK2 and TYK2, respectively.
FM-381 is a potent covalent reversible inhibitor of JAK3 targeting the unique Cys909. FM-381 has an IC50 of 127 pM for JAK3, with 410, 2700 and 3600-fold selectivity over JAK1, JAK2 and TYK2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau FM-381
CAS 2226521-65-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H24N6O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 8.33 mg/mL (19.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C(/C(C#N)=C/C1=CC=C(C2=NC3=CN=C(NC=C4)C4=C3N2C5CCCCC5)O1)=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 428.49
Poids de la formule 428.49
Pourcentage de pureté 98.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation