Learn More
Cole-Parmer™ Tête de pompe à piston sans valeur série RH FMI
Code produit 15592173 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
10 à 100μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15592173 10 à 100μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15592173 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0711765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00€
    1248.03€ / 1 pièces
    Économisez 546.97€
    30% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Les pompes à piston sans vanne nécessitent peu d’entretien et souffrent moins de grippages ou d’obstructions du piston. Avec une seule pièce mobile, il y a moins de dérive dans le temps, offrant des millions de cycles de pompage fiable et reproductible.
  • Le petit déplacement offre une excellente précision
  • Entièrement réglable, de zéro à la valeur maximale
Spécification
Description Tête de pompe à piston sans vanne
Débit 10 à 100μl
Pression maximale 100 psi