Learn More
FMK, MedChemExpress
Code produit. 16490608
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Code produit. 16490608
Marque: Medchem Express HY52101A5mg
MedChemExpress FMK is a an irreversible RSK2 kinase inhibitor, that covalently modifies the C-terminal kinase domain of RSK.
FMK is a an irreversible RSK2 kinase inhibitor, that covalently modifies the C-terminal kinase domain of RSK.
Spécification
Nom chimique ou matériau FMK
CAS 821794-92-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H19FN4O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (292.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES FCC(C1=C(C2=C(N=CN=C2N1CCCO)N)C3=CC=C(C=C3)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 342.37
Poids de la formule 342.37
Pourcentage de pureté 95.05%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.