Learn More
Fmoc-3-(2-naphtyle)-D-alanine, TRC
Code produit 30179444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179444 25 g 25g
30179220 1 g 1g
30178939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179444 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF62505025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138774-94-4
Formule moléculaire C28 H23 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 437.49
Synonyme (R)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid
Nom IUPAC Acide (2R)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-naphtalène-2-ylpropanoïque
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Spécification
Nom chimique ou matériau Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formule InChI InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m1/s1
Quantité 25 g
Poids de la formule 437.163