Learn More
FMOC-Cys(tBu)-OH, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10656470 5 g Flacon en verre 5g
10372590 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431270050
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 67436-13-9 | C22H25NO4S | 399.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67436-13-9
Formule moléculaire C22H25NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 399.51
Numéro MDL MFCD00037130
Clé InChI IXAYZHCPEYTWHW-IBGZPJMESA-N
Synonyme fmoc-cys tbu-oh, fmoc-s-tert-butyl-l-cysteine, fmoc-s-t-butyl-l-cysteine, n-fmoc-s-tert-butyl-l-cysteine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butylthio propanoic acid, fmoc-r-2-amino-3-s-t-butylthio butanoic acid, 2r-3-tert-butylsulfanyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1716, pubchem19015, fmoc-cys but-oh
CID PubChem 7009544
Nom IUPAC Acide (2R)-3-tert-butylsulfanyl-2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)propanoïque
SMILES CC(C)(C)SCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau FMOC-Cys(tBu)-OH
Point de fusion 137.1°C to 138.4°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique -21.0° to -23.0° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Poids de la formule 399.51
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline