Learn More
Fmoc-D-Gln(Trt)-OH, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fmoc-D-Gln(Trt)-OH |
| CAS | 200623-62-7 |
| Formule moléculaire | C35 H28 N4 O5 |
| Synonyme | N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-(triphenylmethyl)-D-glutamine; |
| Formule InChI | InChI=1S/C35H28N4O5/c1-35-31(43-3)23(37(2)34(42)18-11-5-4-6-12-18)17-24(44-35)38-21-15-9-7-13-19(21)25-27-28(33(41)36-32(27)40)26-20-14-8-10-16-22(20)39(35)30(26)29(25)38/h4-16,23-24,31H,17H2,1-3H3,(H,36,40,41)/t23-,24+,31-,35-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1[C@H](C[C@H]2O[C@]1(C)n3c4ccccc4c5c6C(=O)NC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35)N(C)C(=O)c9ccccc9 |
| Nom IUPAC | N-[(2S,3S,4S,6R)-3-méthoxy-2-méthyl-16,18-dioxo-29-oxa-1,7,17-triazaoctacyclo[12.12.2.12,6.07,28.08,13.015,19.020,27.021,26]nonacosa-8(13),9,11,14,19,21(26),22,24,27-nonaen-4-yl]-N-méthylbenzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 584.621 |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de la formule | 584.206 |
| Afficher plus |