Learn More
Fmoc-Dab(Boc)-OH, TRC
Code produit 30405330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405330 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405330 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6286081G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fmoc-Dab(Boc)-OH
CAS 125238-99-5
Formule moléculaire C24 H26 N2 O6
Quantité 1 g
Synonyme (S)-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-[[[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]butanoic acid, (S)-2-[[(9-Fluorenylmethoxy)carbonyl]amino]-4-(tert-butoxycarbonylamino)butanoic acid, (S)-2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)amino]-4-(tert-butoxycarbonylamino)butanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-13-12-20(21(27)28)26-23(30)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
Nom IUPAC (2S)-4-(tert-butoxycarbonate amino)-2-(9H-fluor-9-ylméthoxycarbonateylamino)acide butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 440.49
Poids de la formule 440.1347