Learn More
Isothiocyanate de FMOC, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11945761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11945761 1 g 1g
11955761 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11945761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438660010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 199915-38-3
Formule moléculaire C16H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 281.34
Clé InChI DHMYULZVFHHEHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fmoc isothiocyanate, fmoc-isothiocyanate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, 9h-fluoren-9-ylmethyl n-carbothioylcarbamate, n-fmoc-isothiocyanate, 9-fluorenylmethyl isothiocyanatoformate, 9-fluorenylmethoxycarbonylisothiocyanate, fmoc isothiocyanate chn, fluoren-9-ylmethyloxycarbonyl isothiocyanate
CID PubChem 4154759
Nom IUPAC N-(sulfanylideneméthylidène)carbamate de 9H-fluorène-9-ylméthyle
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau FMOC isothiocyanate
Point de fusion 44.0°C to 45.0°C
Couleur Jaune à marron
Analyse élémentaire 65.6 to 71.0 % (C) 4.8 to 5.2 % (N)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 281.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • FMOC isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO– À des fins de recherche uniquement