Learn More
Fmoc-L-allylglycine, TRC
Code produit 30389751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389751 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389751 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6035201G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fmoc-L-allylglycine
CAS 146549-21-5
Formule moléculaire C20 H19 N O4
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-pent-4-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 337.37
Poids de la formule 337.1314