Learn More
FMOC-L-norleucine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11975571 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11975571 5 g -
11965571 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11975571 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 442720050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 77284-32-3 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77284-32-3
Formule moléculaire C21H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 353.42
Numéro MDL MFCD00037537
Clé InChI VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
Synonyme fmoc-nle-oh, fmoc-l-norleucine, n-fmoc-l-norleucine, s-2-fmoc-amino caproic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-hexanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-norleucine, fmocnleoh, fmoc-nle
CID PubChem 7009636
SMILES CCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau FMOC-L-Norleucine
Point de fusion 138°C to 142°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Rotation spécifique -19
Nom IUPAC Acide(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)hexanoïque
Poids de la formule 353.42
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Identifiant produit
  • FMOC-L-Norleucine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.