Learn More
Fmoc-N-Me-Ile-OH, MedChemExpress
Code produit 16469336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469336 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW008555
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Ile-OH is a used in peptide synthesis.
Fmoc-N-Me-Ile-OH is a used in peptide synthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fmoc-N-Me-Ile-OH
CAS 138775-22-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H25NO4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (136.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@@]([C@@H](C)CC)(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 367.44
Poids de la formule 367.44
Pourcentage de pureté 98.15%
Qualité Research
Forme physique Powder