Learn More
Fmoc-N-Me-Leu-OH, MedChemExpress
Code produit 16479336
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16479336 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW008558
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Leu-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Fmoc-N-Me-Leu-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fmoc-N-Me-Leu-OH
CAS 103478-62-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H25NO4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (272.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C[C@H](N(C(OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O)C)C(O)=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 367.44
Poids de la formule 367.44
Pourcentage de pureté 96.71%
Qualité Research
Forme physique Powder