Learn More
Fmoc-N-Me-Val-OH, MedChemExpress
Code produit 16428936
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16428936 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16428936 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYI1112
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Val-OH is a modified peptide.
Fmoc-N-Me-Val-OH is a modified peptide.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fmoc-N-Me-Val-OH
CAS 84000-11-3
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H23NO4
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (141.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)[C@H](C(O)=O)C(C)C)OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 353.41
Quantité 100 mg
Poids de la formule 353.41
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Poudre