Learn More
FMOC-O-tert-butyl-L-thréonine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10696271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10696271 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10696271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 265330010
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine
CAS 71989-35-0
Point de fusion 131.0°C to 134.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C23H27NO5
Formule linéaire FMOC-NHCH(COOH)CH(CH3)OC(CH3)3
Numéro MDL MFCD00077075
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques + 16.00 (24.00°C c=1,EtOAc)
Rotation spécifique + 16.00
Synonyme fmoc-thr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr t-bu-oh, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-l-threonine, fmoc-thr otbu-oh
Clé InChI LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Nom IUPAC (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-[(2-méthylpropan2-yl)oxy]butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 397.47
CID PubChem 6364643
Poids de la formule 397.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine duveteuse
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement