Learn More
Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE, MedChemExpress
Code produit 16497918
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497918 10 mg
16440388 5 mg
16401879 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16497918 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19811
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE consists the ADCs linker (Fmoc-Val-Cit-PAB) and potent tubulin inhibitor (MMAE). Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE is a drug-linker conjugate for ADC.
Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE consists the ADCs linker (Fmoc-Val-Cit-PAB) and potent tubulin inhibitor (MMAE). Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE is a drug-linker conjugate for ADC.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE
CAS 1350456-56-2
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C73H104N10O14
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (22.29 mM)
SMILES O=C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(NC1=CC=C(COC(N(C)[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](C(C)C)C(N(C)[C@]([C@@H](C)CC)([H])[C@H](OC)CC(N(CCC2)[C@]2([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@H](C3=CC=CC=C3)O)=O)=O)=O)=O)=O)C=C1)=O)=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Poids moléculaire (g/mol) 1345.67
Quantité 10 mg
Poids de la formule 1345.67
Pourcentage de pureté 95.05%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death