Learn More
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP
Specifications
Specifications
| Pureté | 95.87% |
| CAS | 863971-53-3 |
| Contenu et stockage | -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 766.8 g/mol |
| Type de produit | Linker |
| Quantité | 50 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 40 mg/mL (52.16 mM) |