Learn More
MedChemExpress FMRF
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.08% |
| CAS | 74012-06-9 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 599.74 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 25 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (166.74 mM∣Need ultrasonic) |