Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 4
Code produit 10138581 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
580 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10138581 580 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10138581 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur FT2504580600N
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Spécification
Format Feuille
Qualité FN 4
Matériau Linter de coton
Largeur (métrique) 600 mm
Longueur (métrique) 580 mm
Technique Chromatographie