Learn More
Abnova™ Sonde FISH de fragmentation FN1
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C dans l’obscurité. |
| Description | Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (application) | FISH-Ce |
| Identification génétique (Entrez) | 2335 |
| Comprend | Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL |
| Quantité | 100 μl |
| Cible | Humaine |
| Forme | Liquide |