Learn More
Abnova™ FNBP3 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Code produit 16108286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16108286 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16108286 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00055660T01.100uL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Human overexpression lysate
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description FNBP3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène BC027178
Poids moléculaire Theoretical M.W. 23.76kDa
Plasmide pCMV-FNBP3 full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-FNBP3 antibody (Mfr. No. H00055660-B01) by Western Blot.
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.