Learn More
Scientific Industries SI™ Inserts en mousse pour tubes
Code produit 15597315
Change view
Click to view available options
Dimension du tube:
de 14 à 29 mm
de 29 à 37 mm
de 9 à 13 mm
Nbre de positions:
4
8
12
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimension du tube Nbre de positions unitSize
15597315 de 9 à 13 mm 12 1 pièce
15507325 de 14 à 29 mm 8 1 pièce
15517325 de 29 à 37 mm 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15597315 Fournisseur Scientific Industries SI™ Code fournisseur 83041431
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintient les tubes à la verticale et immobiles en cours d’utilisation avec Vortex-Genie 2. Les inserts en mousse Scientific Industries SI™ pour tubes s’adaptent parfaitement à l’intérieur d’une plateforme encastrée Vortex-Genie 2.
  • En mousse haute densité pour plusieurs tailles de tubes (9)
  • À utiliser avec la gamme d’agitateurs Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse.
  • Un insert inclus dans le grand ensemble d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Tubes
Dimension du tube de 9 à 13 mm
Matériau Mousse haute densité
À utiliser avec (équipement) Famille Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse, Plate-forme encastrée Vortex-Genie
Nbre de positions 12