Learn More
Brady™ Ruban de montage en mousse
Code produit 16531350 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
32,92 m x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16531350 32,92 m x 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16531350 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 019811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.80€
    63.25€ / 1 pièces
    Économisez 11.55€
    15% de réduction
En stock
Le ruban de mousse double face B-156 intérieur/extérieur est enduit des deux côtés avec de l’adhésif en caoutchouc synthétique à haut cisaillement et à haute adhérence et colle bien même sur vos surfaces irrégulières les plus rugueuses.
  • La température d’application minimale est de 10°C et la plage d’utilisation est de 10°C à 82°C
  • Adhésif en caoutchouc synthétique permanent
Spécification
Type de produit Ruban de montage auto-adhésif
Couleur Blanc
Matériau Polyéthylène
Dimensions (L x l) 32,92 m x 25 mm