Learn More
Tork Savon mousse
Code produit 30243792 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 paquets
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30243792 6 paquets 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243792 Fournisseur Tork Code fournisseur 470022
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Savon moussant luxueux et agréablement parfumé pour les mains, avec contrôle de la dose
  • Haute capacité
  • Assurer le contrôle des portions et prévenir la surconsommation
  • Offrez à vos visiteurs un savon moussant luxueux et agréablement parfumé pour les mains, qui les laissera douces et lisses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Limpiador de espuma
Couleur Rose
Forme Mousse
Dimensions (L x l x H) 235 x 184 x 224 mm
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Fournisseurs S34
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 4,330 in
Longueur (métrique) 110 mm
Conditionnement Sachet en plastique
Plage de pH 5
Quantité 6 paquets
Stérilité Non stérile
Volume (impérial) 27,05 oz.
Volume (métrique) 800 mL
Poids (impériale) 31,35 onzas.
Poids (métrique) 889 g