Learn More
OHAUS™ Portoir pour tubes à essai en mousse
Code produit 15752659 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
15 tubes de 50 ml
Tubes de 10 mm
Tubes de 12 mm
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Tubes de 25 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Couleur Conditionnement
15752659 Tubes de 25 mm Blanc 1 pièce
15702659 Tubes de 10 mm Gris 1 pièce
15712659 Tubes de 12 mm Bleu 1 pièce
15722659 Tubes de 13 mm Jaune 1 pièce
15732659 Tubes de 16 mm Vert 1 pièce
15742659 15 tubes de 50 ml Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15752659 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30400243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.00€
    37.88€ / 1 pièces
    Économisez 14.12€
    27% de réduction
En stock
Portoir pour tubes à essai en mousse OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes solidement en place.
  • Fabrication en mousse
  • Pour une utilisation avec des tubes de différentes tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Tubes de 25 mm
Dimension du tube 25 mm
Type de produit Rack pour tubes à essai
Matériau Mousse
Dimensions (L x l) 140 x 241 mm
Couleur Blanc
Description Portoir pour tubes à essai de 25 mm (blanc)
Nbre de positions 28