Learn More
Gibco™ Agent antimousse AOF irradié (absence de composants d’origine animale) FoamAway™
Tous les produits Gibco ProduitsDescription
FoamAway™ Irradiated AOF is a ready-to-use antifoaming agent designed to offer high performance and convenience in combating foam in your cell culture system. It is prediluted, presterilized, and packaged to connect directly to your bioreactor with no further processing required.
Spécification
Spécification
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. Bien agiter avant utilisation. Ne pas filtrer. |
| Type de culture | Culture cellulaire en suspension |
| À utiliser avec (application) | Culture cellulaire |
| Gamme de produits | Gibco |
| Type de produit | Agent anti-mousse |
| Indicateur rouge de phénol | Sans rouge de phénol |
| Quantité | 2.5 L in a 5 L Bag |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.