Learn More
Velp Scientifica™ Incubateur refroidi FOC 120E Connect
Code produit 16875233 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
16875233 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16875233 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F10300540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2013.86€
    1872.00€ / 1 pièces
    Économisez 141.86€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermostat réfrigéré de 120 L qui garantit une excellente connectivité et des performances élevées en matière de contrôle de la température grâce au système d'auto-réglage.
Thermo Régulation et stabilité
  • Le système de thermorégulation à auto-régulation assure une homogénéité et une stabilité thermiques optimales (±0,5 °C)
  • Température d'incubation sélectionnable et plage de fonctionnement de 3 °C à 50 °C
  • Température uniforme grâce à la technologie de ventilation VELP
  • Système de refroidissement écologique.
  • Faibles coûts d’exploitation
Fiable et facile à contrôler
  • Interface numérique intuitive avec trois touches pour une configuration facile de l’instrument
  • Accepte jusqu'à 2 systèmes de respiromètre VELP (2  systèmes de capteurs DBO 6 ou 1 système  de capteur DBO 10)
  • Prises internes pour alimenter les périphériques
  • Surveillance constante selon GLP (Bonnes pratiques de laboratoire)
  • Durée d'enregistrement réglable (en cas de connexion à VELP Ermes et TempSoft™)
  • Facultatif TempSoft™ intègre des seuils d'alarme haut/bas
  • Étalonnage simple et rapide
  • Volume total de 120 L
Moniteur avec Velp Ermes
  • Réduisez les tâches manuelles quotidiennes  et les opérations répétitives grâce au contrôle en temps réel du FOC Connect, où que  vous soyez.
  • L'enregistrement  des données et les analyses fournies par l'instrument permettent  d'améliorer la  productivité et  la  reproductibilité.
  • Des notifications et alertes immédiates permettront aux utilisateurs d’être toujours informés de l’état de leur analyse
  • Bénéficiez de mises à jour logicielles et d’une assistance ad hoc immédiate, sans avoir besoin de techniciens spécialisés
Contrôle par TEMPSoft™ Logiciel
  • Contrôlez jusqu' à 10 connexions FOC simultanément.
  • Mettre  en place des rampes fonctionnelles  (différentes durées et températures) et la  consigne souhaitée
  • Surveillez  la température  interne grâce à un graphique dédié.
  • Exportez les données en plusieurs formats
  • Stocker les données d'essai conformément aux  BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire)
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 10 kg
Certifications/Conformité Déclaration de conformité CE
Couleur Blanc
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 109 L
Matériau de la cuve Plastique
Éclairage Pas d’éclairage
Nbre d’étagères 3
Contrôle de l’oxygène Aucun
Type de prise UE, Royaume-Uni en option
Plage de températures (métrique) 3°C à 50°C
Affichage Numérique, 3 chiffres
Matériau de la monture Métal
Nbre de portes 1
Indicateur de stérilisation Non
Précision de la température ±0,5°C
Résolution de la température ±0,5°C
Sensibilité à la température ±0,5°C
Garantie 25 mois
Dimensions (P x l x H) intérieures 550 x 540 x 912 mm
Hauteur (impériale) 36 po
Hauteur (métrique) 912 mm
Hauteur (métrique) intérieure 760 mm
Profondeur (impériale) 21,7 po
Profondeur (métrique) 550 mm
Profondeur (métrique) intérieure 330 mm
Poids (impériale) 79,4 lb
Poids (métrique) 36 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz