Learn More
Heathrow Scientific™ Pliez et clipser les racks pour tubes
Code produit 16223822 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
40
60
90
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Couleur Conditionnement
16223822 60 Blanc 1 pièce
16223812 40 Bleu 1 pièce
16233812 40 Rouge 1 pièce
16243812 40 Blanc 1 pièce
16253812 40 Jaune 1 pièce
16203822 60 Bleu 1 pièce
16213822 60 Rouge 1 pièce
16263812 90 Bleu 1 pièce
16273812 90 Rouge 1 pièce
16283812 90 Blanc 1 pièce
16293812 90 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 16223822 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS243077W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.90€
    11.79€ / 1 pièces
    Économisez 16.11€
    57% de réduction
Expédition estimée: 16-11-2026
Les supports à tubes pliables et clipsables constituent une solution économique et durable pour le rangement des tubes à essai.
  • Compatible avec des tubes à essai de 5-30 ml
  • Les racks en polypropylène sont livrés à plat en une seule pièce
  • Facile à assembler, il suffit de les plier et de les clipser ensemble
  • La conception ouverte permet d’incuber les échantillons à la même température
  • La conception du rack est optimisée pour la stabilité du tube
  • Peut être utilisé dans un bain-marie
  • Autoclavable
Spécification
Description Pliez et clipser le rack pour tubes
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (5 à 30 mL)
Matériau Polypropylène
Positions 60
Forme Rectangulaires, coins arrondis
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Porte-tubes à essai
Nbre par carton 50/boîte
Nb par paquet 1 de chaque
Dimensions 9,6 x 4,2 x 2,8 in
Dimensions (L x l x H) 9,6 x 4,2 x 2,8 in
Longueur (métrique) 24,5 cm
Longueur (impériale) 9,6 in
Largeur (impériale) 4,2 in
Hauteur (impériale) 2,8 in
Diamètre (métrique) du puits 16 mm
Poids (impériale) 0,35 lb
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 7,2 cm
Array 5 x 12
Largeur (métrique) 10,8 cm