Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur de papier essuie-mains plié Aquarius™
Code produit 15294149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Fixation murale
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
15294149 Fixation murale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15294149 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6945
Expédition estimée: 04-12-2026
Distribue les serviettes pliées sans avoir à toucher le distributeur. Aquarius™ Le distributeur de serviettes pliées comprend un verrou caché pour le remplissage et une fenêtre personnalisable pour évaluer les besoins de remplissage.
  • La simplicité de l’entretien réduit les coûts dans les zones à forte utilisation
  • Design élégant et contemporain avec une finition blanche, ultra-brillante et facile à nettoyer
  • Verrou caché pour le remplissage
  • Fenêtre person
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de serviettes pliées
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 39,90 x 26,50 x 13,60 cm
Longueur (impériale) 10,7 in
Longueur (métrique) 39,9 cm
Largeur (impériale) 10,4 in
Largeur (métrique) 26,5 cm
Hauteur (impériale) 5,4 in
Hauteur (métrique) 13,6 cm
Capacité Lingettes
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière avec ouverture frontale
À utiliser avec (application) Pour réduire la contamination
Quantité 1 de chaque