Learn More
MULTIROIR Chariot repliable
Code produit 17256850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
250/300 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
17256850 250/300 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17256850 Fournisseur MULTIROIR Code fournisseur 65022
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Chariot repliable
  • Dessus en PP renforcé, 35 mm d’épaisseur
  • Roulettes silencieuses de 100 mm de diam.
  • 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein
  • Capacité de charge de 250/300 kg
  • Petit modèle idéal pour les récipients Europe 600 x 400
  • Livré démonté, facile à assembler
Spécification
Capacité de charge (métrique) 250/300 kg
Couleur Noir
Dimensions (L x l) 74 x 50 cm
À utiliser avec (application) Transporter tous les types de produits
À utiliser avec (équipement) Pour récipients Europe 600 x 400
Poids (métrique) 250 kg