Learn More
Berkshire™ Housse de serpillère plat pliable, irradié
BIOPHARMA
Code produit 15889306 Tous les produits Berkshire Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
13 x 40 cm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15889306 13 x 40 cm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15889306 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur FMC1IR10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La housse de serpillère plate pliable recouvre une housse non tissée en mélange de cellulose en polyester irradié
Spécification
Dimensions 13 x 40 cm
Certifications/Conformité Classe ISO 3 à 8, Classe salle blanche 1 à 100 000, Classe UE B/C/D