Learn More
Acide folique dihydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492477 100 g 100g
11482477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14300.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75708-92-8 | C19H23N7O8 | 477.434 g/mol
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cellsFolic acid dehydrate is used to form non-covalent complexes with polyethylenimine. It is used for the delivery of genes, which finds application in gene therapy. It is a B-complex vitamin, which is necessary for the body to produce red blood cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Vitamine B9. Une vitamine B complexe nécessaire à l’organisme pour produire des globules rouges. L’acide folique déshydraté est utilisé pour former des complexes non covalents avec la polyéthylénimine. Il est utilisé pour la livraison de gènes, qui trouve une application dans la thérapie génique. Il s’agit d’une vitamine B complexe, qui est nécessaire pour que le corps produise des globules rouges.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75708-92-8
Formule moléculaire C19H23N7O8
Poids moléculaire (g/mol) 477.434
Numéro MDL MFCD00079305
Clé InChI ODYNNYOEHBJUQP-LTCKWSDVSA-N
Synonyme folic acid dihydrate, unii-0s1t5c0jzl, 0s1t5c0jzl, pubchem18447, l-glutamic acid, n-4-2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl methyl amino benzoyl-, dihydrate, l-glutamic acid, n-4-2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl methyl amino benzoyl-, hydrate 1:2, folicacid,vitaminmorvitaminbc,vitaminm,pteglu, 2s-2-4-2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl methyl amino phenyl formamido pentanedioic acid dihydrate, s-2-4-2-amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl methyl amino benzamido pentanedioic acid dihydrate
CID PubChem 16211651
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-ptéridin-6-yl)méthylamino]benzoyl]amino]pentanedioïque ; Dihydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Folic acid dihydrate
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 100781
Merck Index 14,4221
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Rotation optique +18° (c=0.5 in 0.1N NaOH)
Poids de la formule 477.44 (441.40 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%