Learn More
Folinic acid calcium, MedChemExpress
Description
Folinic acid calcium (Leucovorin calcium) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Folinic acid calcium |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1492-18-8 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H21CaN7O7 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | Leucovorin calcium Calcium folinate |
| Informations sur la solubilité | H2O : 50 mg/mL (97.75 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |