Learn More
Acide folinique, sel de calcium, 99,4 %, MP Biomedicals™
Code produit 11444742 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
0.1 g
0.5 g
1 g
Conditionnement:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444742 25 mg -
11454742 0.1 g -
11464742 0.5 g -
11474742 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11444742 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219150425
Identifiants chimiques
CAS 1492-18-8
Formule moléculaire C20H21CaN7O7
Poids moléculaire (g/mol) 511.51
Numéro MDL MFCD00006704
Clé InChI KVUAALJSMIVURS-AEQORCIRNA-L
Synonyme calcium folinate
CID PubChem 131675590
SMILES [Ca++].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)N2C=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Folinic acid, calcium salt
Couleur Jaune
Plage de pourcentage du dosage 0.994
Quantité 25 mg
Nom IUPAC (2S)-2-[(4-{[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)méthyl]amino}phényl)formamido]pentanedioate de calcium
Poids de la formule 511.5
Forme physique Powder