Specifications
| Nom chimique ou matériau | Folinic acid, calcium salt |
| Couleur | Jaune |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.994 |
| Quantité | 0.5 g |
| Nom IUPAC | (2S)-2-[(4-{[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)méthyl]amino}phényl)formamido]pentanedioate de calcium |
| Poids de la formule | 511.5 |
| Forme physique | Poudre |