Learn More
Hydrate de sel de calcium d’acide folinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456658 250 mg 250mg
15446658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60181.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1492-18-8 | C20H21CaN7O7 | 511.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1492-18-8
Formule moléculaire C20H21CaN7O7
Poids moléculaire (g/mol) 511.51
Numéro MDL MFCD00006704
Clé InChI KVUAALJSMIVURS-AEQORCIRNA-L
Synonyme calcium folinate
CID PubChem 131675590
Nom IUPAC calcium ; (4S)-4-[4-[[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tétrahydropteridine-6-yl)méthylamino]benzoyl]amino]-5-hydroxy-5-oxopentanoate
SMILES [Ca++].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)N2C=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Folinic acid calcium salt hydrate
Quantité 250 mg
Beilstein 5723924
Poids de la formule 511.51 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Folinic acid calcium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Folinic acid calciumsalt hydrate