Learn More
Folpet, TRC
Code produit 17961195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961195 25 g 25g
17924415 10 g 10g
17952375 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17961195 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF40200025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133-07-3
Formule moléculaire C9 H4 Cl3 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 296.56
Synonyme 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli
Nom IUPAC 2-(trichlorométhylsulfanyl)isoindole-1,3-dione
SMILES ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Folpet
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
Poids de la formule 294.9028
Pourcentage de pureté >95%