Learn More
Fomblin YR-1800, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328496 5 g 5g
11338496 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11328496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17548.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
It is used in applications include pump and compressor cleaning, degreasing, dewatering, vapor blanketing, flash point reduction, and trace residue elimination. It acts as a diluent in the application of more viscous PFPE fluids and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69991-67-9
Formule moléculaire C3F6
Poids moléculaire (g/mol) 150.023
Numéro MDL MFCD01323324
Clé InChI HCDGVLDPFQMKDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexafluoropropylene, hexafluoropropene, perfluoropropene, perfluoropropylene, propene, hexafluoro, perfluoro-1-propene, propylene, hexafluoro, hexfluoropropylene, 1-propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propene
CID PubChem 8302
Nom IUPAC 1,1,2,3,3,3-Hexafluoroprop-1-ène
SMILES C(=C(F)F)(C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Fomblin YR-1800
Densité 1.92
Informations sur la solubilité Difficult to mix in water.
Quantité 5 g
Indice de réfraction 1.304