Learn More
Fondenafil, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbodenafil |
| CAS | 944241-52-5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C24 H32 N6 O3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Carbodenafil, Fondenafil |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H32N6O3/c1-5-8-18-20-21(28(4)27-18)23(31)26-22(25-20)17-15-16(9-10-19(17)33-7-3)24(32)30-13-11-29(6-2)12-14-30/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,31) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)N4CCN(CC)CC4 |
| Nom IUPAC | 5-[2-éthoxy-5-(4-éthylpipérazine-1-carbonate phényl)]-1-méthyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimid-7-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 452.55 |
| Afficher plus |