Learn More
Gilac™ Contenant pour contact alimentaire avec poignées noires
Code produit 17918411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17918411 50 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17918411 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G030621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.34€
    64.63€ / 1 pièces
    Économisez 31.71€
    32% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Le récipient en contact avec les aliments, doté de poignées noires, est facile à manipuler grâce à ses poignées.
  • Conteneur alimentaire rond de 50 L avec poignées.
  • Couvercle disponible en option.
Spécification
Type de produit Contenedor de alimentos
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Forme Rond
Volume (impérial) 13,2 gal.
Volume (métrique) 50 l