Learn More
De Buyer™ Ensemble de couteaux à pâtisserie ronds en plastique de qualité alimentaire
Code produit 15982542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Couteau à pâtisserie
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15982542 Couteau à pâtisserie 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15982542 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 4308.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50€
    32.80€ / 1 pièces
    Économisez 28.70€
    46% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Cette boîte contient 9 couteaux à pâtisserie ovales lisses, excellents pour la fabrication de bases de tarte, de bases de dessert, de décorations et plus encore.
  • Entièrement en fibre de verre en PA renforcé
  • Robustes et conçus pour un usage professionnel
  • Conception monobloc : les couteaux sont robustes et conservent leur forme
  • Bord supérieur épais pour une meilleure prise en main et une découpe plus sûre en évitant les blessures
  • Bord inférieur fin et tranchant pour une découpe facile et nette
  • Hygiéniques : faciles à entretenir, lavables au lave-vaisselle et stérilisables
Spécification
Type de produit Couteau à pâtisserie
À utiliser avec (application) Tartes, desserts, décorations
Jetable Réutilisable