missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brema Ice Makers™ Décapeur de balance alimentaire
Description
- Gardez vos surfaces exemptes de résidus alimentaires grâce à ce nettoyant au pH neutre.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Nettoyant neutre peu moussant |
| Color-coded | Non |
| Forme | Liquide |
| pH | Neutre |
| Scent | Sans parfum |
| Stérilité | Non stériles |
| Format | Flacon |
| Volume (métrique) | 1 l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ICE MACHINE CLEANER
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphamidic acid, citric acid
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?