Learn More
Gilac™ Récipients pour échantillons alimentaires avec couvercles
Código de producto. 17958671
Cambiar vista
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
8 l
Quantité:
5/paquet
7/paquet
Tamaño de la unidad:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité (métrique) Quantité Tamaño de la unidad
17958671 3 l 5/paquet 1 pièce
17958821 3 l 7/paquet 1 pièce
17948851 8 l 5/paquet 1 pièce
17918531 8 l 7/paquet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17958671 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G160450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.07€
    58.14€ / 1 pièces
    Économisez 24.93€
    30% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les récipients pour échantillons alimentaires avec couvercles sont spécialement conçus pour le stockage d'échantillons alimentaires conformes aux normes HACCP en restauration. Les taches ne partent pas, même en machine.
  • Lot de récipients pour échantillons alimentaires.
  • Conteneurs spécialement conçus pour le stockage d'échantillons alimentaires conformes aux normes HACCP en restauration.
  • Les taches ne partent pas, même en machine.
Especificaciones
Type de produit Conteneur de nourriture HACCP
Matériau PE-HD
Capacité (impériale) 0,8 gal.
Capacité (métrique) 3 l
Couleur Assortiment
Hauteur (impériale) 4,7 in
Hauteur (métrique) 120 mm
Longueur (impériale) 13,8 in
Longueur (métrique) 350 mm
Quantité 5/paquet
Largeur (impériale) 9,4 in
Largeur (métrique) 240 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.