Learn More
Buerkle™ Pompe à solvant à pédale avec tuyau de décharge et robinet d'arrêt
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
- Verser des liquides inflammables : Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) et en PTFE. Le kit antistatique Bürkle peut être utilisé pour mettre à la terre la pompe de distribution de liquides inflammables afin d'éviter la formation de charges électrostatiques.
- Protection contre les vapeurs dangereuses : Grâce au raccord à vis du canon et au robinet d'arrêt, le récipient et la pompe peuvent être scellés hermétiquement. Pour qu’aucune vapeur dangereuse ne puisse s’échapper après la distribution. Cela préserve à la fois la santé et l’environnement.
- Conception robuste et pratique : La version industrielle robuste et durable de la pompe à solvant garantit une longue durée de vie. La pompe fonctionne selon le principe de surpression. Un excès de pression s’accumule dans le réservoir avec la pédale, poussant le liquide hors du récipient. Le fonctionnement simple de la pompe avec la pédale vous libère les mains pour la distribution. Connexion et déconnexion rapides et faciles du tuyau d’air grâce à un système de clip pratique
- Le tube d’immersion peut être réglé en continu à la profondeur du fût
- Pour des fûts jusqu'à 220 litres
- Convient aux fûts en acier avec filetage R 2 in
- Adaptateur de filetage pour récipients et filtres à air pour prélèvement ultra-pur vendus en tant qu’accessoire
Spécification
Spécification
| Applications | Solvant |
| Débit | 20 L/min |
| Comprend | Raccord fileté 2 in., flexible d'écoulement et robinet |
| Taille de l’ouverture (impériale) | 0.51 in. |
| Taille de l’ouverture (métrique) | 13 mm |
| Poids (métrique) | 4,3975 kg |
| Profondeur (métrique) | 95 cm |
| Longueur du tube de pompe | 95 cm |
| Propriétés de résistance | Solvents |
| Certifications/Conformité | Groupes d'explosion IIA, IIB et IIC, pour l'utilisation en zone de protection EX 0 et 1 |
| Afficher plus |