Description
- Le tube d’immersion peut être réglé en continu à la profondeur du fût
- Pour fûts jusqu’à 220 l
- Convient aux fûts en acier avec filetage R 2 pouces
- Adaptateur de filetage pour récipients et filtres à air pour prélèvement ultra-pur vendus en tant qu’accessoire
Spécification
Spécification
| Débit | 20 L/min |
| Comprend | Tube de décharge, 2 in Filetage du connecteur |
| À utiliser avec | Solvants et liquides inflammables, denrées alimentaires |
| Profondeur (métrique) | 95 cm |
| Type | Pompe à solvant |
| Certifications/Conformité | Catégories d’explosion IIA, IIB et IIC, à utiliser dans la zone de protection Ex 0 et 1 |
| Matériau | Acier inoxydable V2A, PTFE (joints) |