Learn More
Memmert™ Stérilisateur à air chaud à circulation forcée avec régulateur SingleDISPLAY
Code produit 12855863 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Profondeur (métrique) extérieure:
434 mm
514 mm
584 mm
684 mm
784 mm
Profondeur (métrique) de la chambre:
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Hauteur (métrique) extérieure:
704 mm
784 mm
864 mm
944 mm
1104 mm
1183 mm
1247 mm
1726 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Profondeur (métrique) extérieure Profondeur (métrique) de la chambre Hauteur (métrique) extérieure Conditionnement
12855863 108 L 584 mm 400 mm 864 mm 1 pièce
12875863 161 L 584 mm 400 mm 1104 mm 1 pièce
12865863 256 L 684 mm 500 mm 1183 mm 1 pièce
12885863 449 L 784 mm 600 mm 1247 mm 1 pièce
12815863 32 L 434 mm 250 mm 704 mm 1 pièce
12835863 53 L 514 mm 330 mm 784 mm 1 pièce
12895863 749 L 784 mm 600 mm 1726 mm 1 pièce
12845863 74 L 514 mm 330 mm 944 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 12855863 Supplier Memmert™ Supplier No. SF110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2811.90€
    2612.00€ / 1 pièces
    Économisez 199.90€
    7% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Utilisez ce stérilisateur à vide pour une variété d’applications. Le stérilisateur à air chaud à circulation forcée Memmert™ avec régulateur TwinDISPLAY stérilise les récipients et les instruments. Plus sûr que la désinfection.
  • 1 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
  • SingleDISPLAY : régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et affichages TFT couleur haute résolution
  • Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Le temps de traitement ne démarre pas tant que la température définie n’est pas atteinte
  • Trois valeurs de température sélectionnables au choix
  • Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
  • Circulation d’air forcée par turbine d’air silencieuse, réglable par incréments de 10 % pour chaque segment individuellement
  • Raccord d’évacuation à clapet réducteur
  • Logiciel AtmoCONTROL sur clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
  • Alarmes visuelles et sonores
Specifications
Certifications/Conformité CE
Profondeur (métrique) extérieure 584 mm
Capacité (métrique) 108 L
Profondeur (métrique) de la chambre 400 mm
À utiliser avec (application) Pour la stérilisation de matériaux médicaux, destruction complète de microorganismes très résistants, application spéciale de dépyrogénisation
Hauteur (métrique) extérieure 864 mm
Modèle SF110
max. (métrique) 10°C à 250°C
Affichage LED
Poids (métrique) 78 kg
Alimentation électrique 115/230 V 50/60 Hz
Hauteur (métrique) de la cuve 480 mm
Hauteur (métrique) intérieure 480 mm
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux
Fréquence 50/60 Hz
Interface Ethernet
Programmabilité Les paramètres tels que la température, la vitesse du ventilateur, la position du clapet d’air, la durée du programme, les fuseaux horaires et l’heure d’été / d’hiver sont réglables sur ControlCOCKPIT
Tension 115/230 V
Puissance 2,2/2,8 kW
Largeur (métrique) extérieure 745 mm